Description
Biologie moléculaire, biologie cellulaire
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Glutamic Acid |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Densité | 1,538 g/mL à 20 °C (litt.) |
| Nom IUPAC | acide 2-aminopentanedioïque |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 147.1 |
| Qualité | Biochimie |
| Forme physique | Poudre |