Learn More
P-toluènesulfonate d’ester dibenzylique d’acide L-glutamique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15477746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477746 25 g 25g
15457746 1 g 1g
15467746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15477746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62697.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2791-84-6
Formule moléculaire C26H29NO7S
Poids moléculaire (g/mol) 499.578
Numéro MDL MFCD00038980
Clé InChI HVZUAIVKRYGQRM-LMOVPXPDSA-N
Synonyme h-glu obzl-obzl.tosoh, l-glutamic acid dibenzyl ester tosylate, s-dibenzyl 2-aminopentanedioate 4-methylbenzenesulfonate, h-glu obzl-obzl p-tosylate, l-glutamic acid dibenzyl ester 4-toluenesulfonate, glu obzl-obzl.tosoh, dibenzyl l-glutamate p-toluenesulfonate, h-glu obzl-obzl 4-tosylate, l-glutamic acid dibenzyl ester p-toluenesulfonate, h-glu obzl-obzl inverted exclamation mark currencytosoh
CID PubChem 13233366
Nom IUPAC dibenzyle (2S)-2-aminopentanedioate ; 4-acide méthylbenzènesulfonique
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)OCC2=CC=CC=C2)N
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid dibenzyl ester p-toluenesulfonate
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 499.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre