Learn More
Chlorhydrate d‘ester diéthylique de l‘acide L-glutamique, 98 %, Thermo Scientific™ ™
Code produit 15452262 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452262 5 g 5g
15482262 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452262 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459260050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1118-89-4
Formule moléculaire C9H17NO4·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 239.7
Clé InChI WSEQLMQNPBNMSL-FJXQXJEOSA-N
Synonyme l-glutamic acid diethyl ester hydrochloride, diethyl l-glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet.hcl, diethyl glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, diethyl l-glutaminate hydrochloride, 1,5-diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, l-glutamic acid, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride
CID PubChem 73960
Nom IUPAC diéthyle (2S)-2-aminopentanédioate ; chlorhydrate
SMILES CCOC(=O)CCC(C(=O)OCC)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride
Point de fusion 108.0°C to 110.0°C
Spectre IR Authentique
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Poids de la formule 239.7
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement