Learn More
Chlorhydrate d’ester diéthylique d’acide L-glutamique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465908 25 g 25g
15455908 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59551.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1118-89-4 | C9H18ClNO4 | 239.696 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1118-89-4
Formule moléculaire C9H18ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 239.696
Numéro MDL MFCD00012509
Clé InChI WSEQLMQNPBNMSL-FJXQXJEOSA-N
Synonyme l-glutamic acid diethyl ester hydrochloride, diethyl l-glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet.hcl, diethyl glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, diethyl l-glutaminate hydrochloride, 1,5-diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, l-glutamic acid, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride
CID PubChem 73960
Nom IUPAC diéthyle (2S)-2-aminopentanédioate ; chlorhydrate
SMILES CCOC(=O)CCC(C(=O)OCC)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride
Point de fusion 108°C to 110°C
Formule linéaire C2H5OCOCH2CH2CH(NH2)COOC2H5·HCl
Beilstein 214-270-
Quantité 25 g
Poids de la formule 239.7
Rotation optique +22° (c=1 in H2O)
Pourcentage de pureté 98%