Learn More
Chlorhydrate d’ester diméthylique d’acide L-glutamique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356646 25 g 25g
11346646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03764.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23150-65-4 | C7H13ClNO4 | 210.63 g/mol
L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester diméthylique de l’acide L-glutamique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol (50 mg/ml).
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Stocker à l’écart des agents oxydants, de l’eau / de l’humidité, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23150-65-4
Formule moléculaire C7H13ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 210.63
Numéro MDL MFCD00038879
Clé InChI BPHCSYSXOKTCMA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, h-glu ome-ome.hcl, dimethyl l-glutamate hydrochloride, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-185vc5x3pf, 1,5-dimethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu ome-ome inverted exclamation mark currencyhcl, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hcl, glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl glutamic acid hydrochloride
CID PubChem 12917568
Nom IUPAC 1,5-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloridyl
SMILES [Cl].COC(=O)CCC(N)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Point de fusion 99°C to 103°C
Beilstein 4238829
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol (50mg/ml).
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 211.65
Rotation optique +26° (c=5 in Water)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté ≥98%