Learn More
Chlorhydrate de diméthyl ester d'acide L-glutamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride |
| CAS | 23150-65-4 |
| Formule moléculaire | C7 H13 N O4 . Cl H |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | L-Glutamic acid, 1,5-dimethyl ester, hydrochloride (1:1), Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride (9CI), Dimethyl (S)-2-aminopentanedioate hydrochloride, Dimethyl L-glutamate hydrochloride, Dimethyl glutamate hydrochloride, Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, NSC 83254 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OC |
| Nom IUPAC | diméthyl (2S)-2-aminopentanedioate ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.6434 |
| Poids de la formule | 211.0611 |