Learn More
Chlorhydrate de diméthyl ester d'acide L-glutamique, TRC
Code produit 30404215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404215 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404215 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG59697025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride
CAS 23150-65-4
Formule moléculaire C7 H13 N O4 . Cl H
Quantité 25 g
Synonyme L-Glutamic acid, 1,5-dimethyl ester, hydrochloride (1:1), Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride (9CI), Dimethyl (S)-2-aminopentanedioate hydrochloride, Dimethyl L-glutamate hydrochloride, Dimethyl glutamate hydrochloride, Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, NSC 83254
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OC
Nom IUPAC diméthyl (2S)-2-aminopentanedioate ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 211.6434
Poids de la formule 211.0611