Learn More
Acide L-glutamique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
Spécification
Spécification
| CAS | 56-86-0 |
| Point de fusion | 205°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3.3 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C5H9NO4 |
| Numéro MDL | MFCD00002634 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex |
| Clé InChI | WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N |
| Afficher plus |