Learn More
L-Glutamic acid, MedChemExpress
Description
L-Glutamic acid acts as an excitatory transmitter and an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA). L-Glutamic acid shows a direct activating effect on the release of DA from dopaminergic terminals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Glutamic acid |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 56-86-0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H9NO4 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Informations sur la solubilité | H2O : 6.25 mg/mL (42.48 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | OC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O |
| Afficher plus |