Learn More
l-Glutamic Acid, Millipore™
Code produit 10742062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10742062 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10742062 Fournisseur Millipore Code fournisseur 1002910250
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-86-0
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic Acid
Point de fusion 160°C
Numéro MDL MFCD00002634
Synonyme L-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid, L-Glutamic acid
Densité 1.54 g/cm3 at 20°C
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Quantité 250 g
Qualité Research