Learn More
Acide L-glutamique, Multi-Compendial, F.C.C., J.T. Baker™
Code produit 15507964 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15507964 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15507964 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 207706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.84€
    273.13€ / 1kg
    Économisez 63.71€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Acide L-glutamique de haute pureté, multi-compendial, adapté à la fabrication, au traitement ou au reconditionnement.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic Acid
CAS 56-86-0
Formule moléculaire C5H9NO4
Conditionnement Flacon poly
Numéro MDL MFCD00002634
Synonyme l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
Clé InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-aminopentanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Quantité 1 kg
CID PubChem 33032
ChEBI CHEBI:16015
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 98,5 à 101,5 %
Gravité spécifique 1L = 1.54kg
Qualité FCC / multiofficinal