Description
La L-Glutamine est un amino-acide nécessaire à la culture cellulaire. La L-Glutamine participe à la formation des nucléotides purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate et autres amino-acides, ainsi qu’à la synthèse de protéines et à la production de glucose. Contrairement à la plupart des autres amino-acides, la L-glutamine n’est pas stable en solution. La rapidité avec laquelle la détérioration se produit dépend du temps, de la température et du pH. Gibco™ La L-glutamine est une solution mère prête à l'emploi à 200 mM qui sert de supplément pour la culture cellulaire. La concentration optimale dépend du type cellulaire et du milieu utilisé pour cultiver les cellules, mais se situe généralement dans la plage de 2 à 6 mM. –
Nous proposons également Gibco™ GlutaMAX™ Complément alimentaire comme alternative stable à la L-glutamine.
Système de fabrication et de qualité cGMP à double site
Gibco™ La L-glutamine est fabriquée dans une usine conforme aux BPFc située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. L'établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 norme. Pour assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement, nous proposons une solution identique. Gibco™ Produit à base de L-glutamine fabriqué dans notre usine de Grand Island. Cet établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 normes.
Nous proposons également Gibco™ GlutaMAX™ Complément alimentaire comme alternative stable à la L-glutamine.
Système de fabrication et de qualité cGMP à double site
Gibco™ La L-glutamine est fabriquée dans une usine conforme aux BPFc située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. L'établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 norme. Pour assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement, nous proposons une solution identique. Gibco™ Produit à base de L-glutamine fabriqué dans notre usine de Grand Island. Cet établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 normes.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | BPFa, norme ISO 13485, FDA |
| Contenu et stockage | –5 à –20°C |
| Description | La L-Glutamine (200 mM), 100 ml, concentration 100X, sous forme liquide, participe à la formation des nucléotides purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate et d’autres amino-acides. La L-Glutamine est une solution mère prête à |
| Concentration | 100 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | L-glutamine |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 100 mL |
| État réglementaire | Pour diagnostic in vitro |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.