Learn More
Gibco™ L-glutamine (200 mM)
Code produit 11534546 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
20 x 100 ml
Conditionnement:
100mL
20 PCS
20mL
État réglementaire:
Pour diagnostic in vitro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement État réglementaire
11534546 20 mL 20mL -
11510626 20 x 100 ml 20 PCS -
11500626 - 100mL Pour diagnostic in vitro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11534546 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 25030032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.00€
    11.65€ / 20mL
    Économisez 1.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L-Glutamine (200 mM)
La L-Glutamine est un amino-acide nécessaire à la culture cellulaire. La L-Glutamine participe à la formation des nucléotides purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate et autres amino-acides, ainsi qu’à la synthèse de protéines et à la production de glucose. Contrairement à la plupart des autres amino-acides, la L-glutamine n’est pas stable en solution. La rapidité avec laquelle la détérioration se produit dépend du temps, de la température et du pH. Gibco™ La L-glutamine est une solution mère prête à l'emploi à 200 mM qui sert de supplément pour la culture cellulaire. La concentration optimale dépend du type cellulaire et du milieu utilisé pour cultiver les cellules, mais se situe généralement dans la plage de 2 à 6 mM. –
Nous proposons également Gibco™ GlutaMAX™ Complément alimentaire comme alternative stable à la L-glutamine.
Système de fabrication et de qualité cGMP à double site
Gibco™ La L-glutamine est fabriquée dans une usine conforme aux BPFc située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. L'établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 norme. Pour assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement, nous proposons une solution identique. Gibco™ Produit à base de L-glutamine fabriqué dans notre usine de Grand Island. Cet établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 normes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BPFa, norme ISO 13485, FDA
Contenu et stockage –5 à –20°C
Description La L-Glutamine (200mM), 20 ml, concentration 100X, sous forme liquide, participe à la formation des nucléotides purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate et d’autres amino-acides. La L-Glutamine est une solution mère prête à l
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit L-glutamine
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 20 mL
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Réservé à un usage diagnostique in vitro.