Learn More
Cytiva L-glutamine
Code produit 10453332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10453332 100 mL 100mL
10691233 500mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10453332 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30034.01
 Article restreint
En stock
Complète les milieux sans sérum et sans protéines à l’aide de cet acide aminé.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage en congélateur
Description L-glutamine, solution de 200 mM (29,2 mg /ml de L-glutamine dans 0,85 % de NaCl), 100 ml
Concentration 29,2 mg/ml
Forme Liquide
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Quantité 100 mL