Learn More
Cytiva L-glutamine
Product Code. 10691233
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
500mL
missing translation for 'unitSize':
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
10691233 500mL 500mL
10453332 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10691233 missing translation for 'mfr' Cytiva missing translation for 'supplierNo' SH30034.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.82€
    28.00€ / 500mL
    Économisez sur devis
    -118.41% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Complète les milieux sans sérum et sans protéines à l’aide de cet acide aminé.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Stockage en congélateur
Description L-glutamine, solution de 200 mM (29,2 mg /ml de L-glutamine dans 0,85 % de NaCl), 500 ml
Concentration 29,2 mg/ml
Forme Liquide
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Quantité 500mL