Learn More
L-glutamine, ≥98,5%, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsSpécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | L-Glutamine |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH |
| Beilstein | 1723797 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 146.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.5% |
| Forme physique | Poudre cristalline |