Learn More
L-glutamine, ≥98,5%, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15895148 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15895148 500 g Flacon en plastique 500g
15875148 100 g Flacon en plastique 100g
15885148 250 g Flacon en plastique 250g
15875288 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15895148 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J16285.36
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-85-9
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.146
Numéro MDL MFCD00008044
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
CID PubChem 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nom IUPAC (2 S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamine
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723797
Quantité 500 g
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline