Learn More
L-glutamine, 99 à 100 %, MP Biomedicals™
Code produit 17867496 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17867496 100 g 100g
17827496 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17867496 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210180680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.50€
    76.65€ / 100g
    Économisez 3.85€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 56-85-9
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD00008044
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
CID PubChem 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-carbamoyl acide butanoïque
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99 à 100 %
Quantité 100 g
Poids de la formule 146.1
Forme physique Poudre