Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutamine, 99 %
Code produit 10376840 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10376840 100 g Flacon en plastique 100g
10645732 500 g Flacon en plastique 500g
10328843 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10376840 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 119951000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.30€
    77.65€ / 100g
    Économisez 14.65€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-85-9
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD00008044
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
CID PubChem 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Glutamine
Point de fusion 185.0°C
Note relative au nom 99%
pH 4 to 6 (2.5% soln. at 25°C)
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 0.5% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 491
Rotation spécifique +31.5° to +33° (20°C, 589nm) (c=10, 2N HCl)
Sulfate 200ppm max.
Merck Index 15, 4507
Transmittance 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in methanol, ethanol, ether,, benzene, acetone, ethyl acetate, chloroform, soluble in mineral acids, soluble in ethanol: 46 μg/100mL (25°C), soluble in methanol: 3.5 mg/100mL (2
Quantité 100 g
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux