Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-glutamine, réactif de culture cellulaire
Code produit 15433319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433319 25 g 25g
15443319 100 g 100g
15453319 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15433319 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60573.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.90€
    33.65€ / 25g
    Économisez 3.25€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-85-9
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD00008044
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
CID PubChem 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau L-Glutamine
pH 5.0 to 6.0
Couleur Blanc
Beilstein 1723797
Merck Index 14,4471
Quantité 25 g
Poids de la formule 146.14
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre cristalline
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.