Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-glutamine, réactif de culture cellulaire
Code produit 15443319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443319 100 g 100g
15433319 25 g 25g
15453319 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15443319 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60573.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.99€
    72.65€ / 100g
    Économisez 13.34€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-85-9
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD00008044
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
CID PubChem 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamine
pH 5.0 to 6.0
Couleur Blanc
Beilstein 1723797
Merck Index 14,4471
Quantité 100 g
Poids de la formule 146.14
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre cristalline