Learn More
L-glutmine, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10030150 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10030150 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10030150 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur G/0514/50
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Point de fusion 185 °C
CAS 56-85-9
pH 4.0 à 6.0
Couleur Blanc
Formule moléculaire C5H10N2O3
Conditionnement Pot de poudre en plastique
Numéro MDL MFCD00008044
Synonyme l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Nom IUPAC acide (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Quantité 250 g
CID PubChem 5961
ChEBI CHEBI:18050
Poids de la formule 146,15 g/mol
Forme physique Solide