Learn More
L-glutamine, MP Biomedicals
Code produit 11394249 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394249 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11394249 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210180691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.00€
    572.25€ / 1kg
    Économisez 28.75€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Poudre de haute pureté destinée à des applications de recherche.
  • La L-glutamine est un acide aminé essentiel qui sert de source d’énergie majeure pour les cellules en culture
  • La L-glutamine est ajoutée pour une performance cellulaire optimale dans un milieu de culture
  • L’utilisation de la glutamine dans des conditions de privation de carbone par des Saccharomyces cerevisiae cultivés et sa relation avec la compartimentation cytoplasmique de l’activateur transcriptionnel Gln3 a été étudiée
  • L’utilisation de glutamine dans des îlots de rats cultivés pour sonder l’oxydation d’a-cétoisocaproïque a été étudiée
Spécification
Nom chimique ou matériau L-GLUTAMINE
Point de fusion 185 °C (littérature)
CAS 56-85-9
Couleur Blanc
Formule moléculaire C5H10N2O3
Formule linéaire C5H10N2O3
Numéro MDL MFCD00008044
Synonyme l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau.
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Nom IUPAC acide (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Quantité 1 kg
CID PubChem 5961
ChEBI CHEBI:18050
Poids de la formule 146.1
Pourcentage de pureté ≥99 %
Forme physique Poudre cristalline