Learn More
L-glutamine, MP Biomedicals
Code produit 11464795 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464795 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11464795 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 091680149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.15€
    29.40€ / 100mL
    Économisez 2.75€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Solution de 200 mM livrée congelée dans de la glace sèche
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamine
CAS 56-85-9
Formule moléculaire C5H10N2O3
Numéro MDL MFCD00008044
Synonyme l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-carbamoyl acide butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Quantité 100 mL
CID PubChem 5961
ChEBI CHEBI:18050
Qualité Culture cellulaire