Description
- La glutamine est également l’un des acides aminés les plus facilement disponibles pour servir de source d’énergie lorsque les niveaux de glucose sont faibles et les besoins énergétiques élevés, notamment pour les types cellulaires à prolifération rapide ou les cellules cultivées dans des conditions hypoxiques, où le métabolisme du glucose est moins efficace.
- À des températures supérieures à 4 °C, la L-glutamine présente dans le milieu de culture cellulaire se dégrade de manière non enzymatique.
- Cette courte demi-vie nécessite que la L-glutamine soit ajoutée à un milieu fraîchement préparé juste avant utilisation.
Spécification
Spécification
| Classification | Défini chimiquement, Aucun composant d’origine animale |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | L-glutamine |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Néant |
| Sans additif | Néant |
| Quantité | 100 mL |