Learn More
Chlorhydrate d'ester tert-butylique de L-glutamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Glutamine tert-Butyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 39741-62-3 |
| Formule moléculaire | C9H19ClN2O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | L-Glutamine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)[C@@H](N)CCC(N)=O.Cl |
| Nom IUPAC | chlorhydrate de tert-butil L-glutamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.71 |
| Poids de la formule | 238.11 |