Learn More
L-Glutamine, TRC
Code produit 30005310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30005310 50 mg 50mg
30003890 1 g 1g
17947904 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005310 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG59700050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-85-9
Formule moléculaire C5 H10 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Synonyme L-Glutamine, (2S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid, Aspartic Acid Imp. F (Pharmeuropa), 2-Aminoglutaramic acid, Acustasin, Aesgen 14, Cebrogen, Glumin, Glumin (amino acid), Glutamic acid 5-amide, Glutamic acid amide, Glutamine, L-(+)-Glutamine, L-2-Aminoglutaramidic acid, L-Glutamic acid γ-amide, Levoglutamide, NSC 27421, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Saforis, Stimulina, γ-Glutamine
Nom IUPAC (2S)-2,5-diamino-5-acide oxopenanoïque
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Quantité 50 mg
Poids de la formule 146.0691
Pourcentage de pureté >95%