Learn More
L-Glutamine, USP Grade, MP Biomedicals™
Code produit 11408382 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408382 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11408382 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219960890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00€
    409.50€ / 500g
    Économisez 20.50€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 56-85-9
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD00008044
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonyme (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid; L-Glutamic acid 5-amide
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-carbamoyl acide butanoïque
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamine, USP
Point de fusion 185,5 °C
pH 5 à 6 (à 14,6 g/L, 25 °C)
Couleur Blanc
Beilstein 1723797
Densité 1,364 g/cm3
Quantité 500 g
Rotation optique (solution aqueuse à 40 mg/mL (à 20 °C) +6,3° à +7,3°)
Qualité USP
Forme physique Poudre
À des fins de recherche ou de fabrication ultérieure uniquement, et non à des fins humaines directes.