Learn More
L-glutamine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents
Description
Cet acide aminé convient à une utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Glutamine |
| Point de fusion | 185°C |
| Ammonium | 0.1% max. |
| CAS | 56-85-9 |
| Arsenic (As) | 1ppm max. |
| pH | 4.0 to 6.0 |
| Couleur | Blanc |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 10ppm max. |
| Résidus d’allumage | 0.1% max. |
| Identification | Pass Test |
| Afficher plus |