Learn More
L(-)-glutathion, oxydé, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10185660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
5g
Code produit. 10185660
Marque: Thermo Scientific Acros 320225000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27025-41-8
Formule moléculaire C20H32N6O12S2
Poids moléculaire (g/mol) 612.63
Numéro MDL MFCD00150701
Clé InChI YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonyme oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
CID PubChem 65359
ChEBI CHEBI:17858
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-{[(1R)-2-{[(2R)-2-[(4S)-4-amino-4-carboxybutanamido]-2-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]disulfanyl}-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]carbamoyl}butanoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Glutathione, oxidized
Note relative au nom 98%
Point de fusion 178.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.5% max. (800°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Beilstein 04, IV, 3168
Merck Index 15, 4511
Conditions de rotation spécifiques −99.00 (20.00°C c=4,water)
Rotation spécifique − 99.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 612.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre