Learn More
L-glutathion, oxydé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405909
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15405909 1 g 1g
15415909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15405909 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63715.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agit comme accepteur d’hydrogène dans la détermination enzymatique du NADP et du NADPH
L-Glutathione is used as a Acts as hydrogen acceptor in enzymatic determination of NADP and NADPH, it is used to reduced back to glutathione (GSH) via the NADPH-dependent enzyme glutathione reductase. The ratio of GSH to GSSG is often used to gauge the level of oxidative stress in cells, with higher concentrations of GSSG implying more oxidative stress
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-glutathion est utilisé comme accepteur d’hydrogène dans la détermination enzymatique du NADP et du NADPH, il est utilisé pour revenir au glutathion (GSH) via l’enzyme glutathion réductase dépendante du NADPH. Le rapport GSH/GSSG est souvent utilisé pour évaluer le niveau de stress oxydatif dans les cellules, avec des concentrations plus élevées de GSSG impliquant plus de stress oxydatif
Solubilité
Soluble dans l’eau, le DMF et l’éthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27025-41-8
Formule moléculaire C20H32N6O12S2
Poids moléculaire (g/mol) 612.63
Numéro MDL MFCD00150701
Clé InChI YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonyme oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
CID PubChem 65359
ChEBI CHEBI:17858
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-5-[(2R)-3-[[(2R)-2-[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(carboxyméthylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(carboxyméthylamino)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoïque
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutathione, oxidized
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 1718700
Merck Index 14,4475
Informations sur la solubilité Soluble in water,DMF,and ethanol.
Rotation optique −105° (c=2 in Water)
Poids de la formule 612.64
Forme physique Poudre