Learn More
L-Glutathione reduced, MedChemExpress
Code produit 16431168
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431168 5 g
16402419 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16431168 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYD0187
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress L-Glutathione reduced (GSH; γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine) is an endogenous antioxidant and is capable of scavenging oxygen-derived free radicals.
L-Glutathione reduced (GSH
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutathione reduced
CAS 70-18-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H17N3O6S
Quantité 5 g
Synonyme GSH γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine
Informations sur la solubilité H2O : 62.5 mg/mL (203.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC([C@H](CS)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 307.32
Poids de la formule 307.32
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death