Learn More
Acide L-gulonique-1,4-lactone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448499 25 g 25g
15438499 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448499 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66934.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1128-23-0 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1128-23-0
Formule moléculaire C6H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Numéro MDL MFCD00064331
Clé InChI SXZYCXMUPBBULW-SKNVOMKLSA-N
Synonyme l-gulonolactone, l-gulono-1,4-lactone, l-gulonic acid gamma-lactone, 3s,4r,5r-5-s-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, l-gulono-gamma-lactone, gamma-gulonolactone, l-gulonic gamma-lactone, l-+-gulono-1,4-lactone, l +-gulonic acid gamma-lactone, l-+-gulonic acid gamma-lactone
CID PubChem 439373
ChEBI CHEBI:17587
Nom IUPAC (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxyoxolane-2-one
SMILES C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Gulonic acid-1,4-lactone
Point de fusion 184°C to 190°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 83002
Informations sur la solubilité Soluble in water
Rotation optique +54.5° (c=4 in Water)
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre