Learn More
Acide L(+)-gulonique γ-lactone, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10327811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10327811 25 g Flacon en verre 25g
11916191 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10327811 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 255570250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1128-23-0 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1128-23-0
Formule moléculaire C6H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Clé InChI SXZYCXMUPBBULW-SKNVOMKLSA-N
Synonyme l-gulonolactone, l-gulono-1,4-lactone, l-gulonic acid gamma-lactone, 3s,4r,5r-5-s-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, l-gulono-gamma-lactone, gamma-gulonolactone, l-gulonic gamma-lactone, l-+-gulono-1,4-lactone, l +-gulonic acid gamma-lactone, l-+-gulonic acid gamma-lactone
CID PubChem 439373
ChEBI CHEBI:17587
Nom IUPAC (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxyoxolane-2-one
SMILES C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Gulonic acid γ-lactone
Point de fusion 183.0°C to 185.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Conditions de rotation spécifiques + 54.50 (57.50°C c=2,water)
Rotation spécifique + 54.50
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Solution visqueuse