Learn More
L-Gulono-1,4-lactone, MedChemExpress
Code produit 16493449
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493449 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16493449 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW016628
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress L-Gulono-1,4-lactone is a substrate of L-gulono-1,4-lactone oxidoreductase, which catalyzes the last step of the biosynthesis of L-ascorbic (Vatamin) C. In other words, L-Gulono-1,4-lactone is a direct precursor of vitamin C in animals, in plants and in some protists.
L-Gulono-1,4-lactone is a substrate of L-gulono-1,4-lactone oxidoreductase, which catalyzes the last step of the biosynthesis of L-ascorbic (Vatamin) C. In other words, L-Gulono-1,4-lactone is a direct precursor of vitamin C in animals, in plants and in some protists.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Gulono-1,4-lactone
CAS 1128-23-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H10O6
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (280.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@H]([C@@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Crystals
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism