Learn More
L-Gulono-1,4-lactone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Gulono-1,4-lactone |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m0/s1 |
| Poids de la formule | 178.0477 |
| Pourcentage de pureté | >95% |