Learn More
Melford L-histidine
Code produit 30018338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018338 500 g 500g
30018337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018338 Fournisseur Melford Code fournisseur H75040500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Sans pyrogènes.
Sans pyrogène.
Sans pyrogènes.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine
CAS 71-00-1
Formule moléculaire C6H9N3O2
Quantité 500 g