Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidine, 98 %
Code produit 10104280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10104280 100 g Flacon en plastique 100g
10665602 25 g Flacon en plastique 25g
10464595 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10104280 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 166151000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    123.65€ / 100g
    Économisez 18.35€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-00-1
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Numéro MDL MFCD00064315
Clé InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
CID PubChem 6274
ChEBI CHEBI:15971
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-2-amino-3-(1H-imidazole-5-yl)
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine
Point de fusion 282.0°C
Ammonium 200ppm max.
pH 7.0 to 8.5 (2% aq. soln.)
Couleur Blanc ou jaune
Chlorure 200ppm max.
Chlore (Cl) 200ppm max.
Acides aminés étrangers 0.5% max. (TLC)
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98%
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 25, 513
Rotation spécifique + 12.40
Sulfate 200ppm max.
Merck Index 15, 4758
Transmittance 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 41.6g/L (25 c). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents
Conditions de rotation spécifiques +12.40° (20°C c=11,6N HCl)
Quantité 100 g
Poids de la formule 155.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, poudre grumeleuse ou fondue