Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidine, 98+ %
Code produit 11418613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418613 25 g 25g
11428613 100 g 100g
11438613 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418613 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A10413.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
L-Histidine acts as a precursor to histamine and a component of carnosine. It is also used in medicine, feed additive, biochemical research, dietary supplement. It is used in a nutrition enhancer, is the amino acid fluid infusion. It can be used in the treatment of gastric ulcer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-Histidine agit comme un précurseur de lʼhistamine et un composant de la carnosine. Elle est également utilisée en médecine, les additifs alimentaires, la recherche biochimique et les suppléments alimentaires. Elle est utilisée dans un activateur de nutrition, elle est lʼinfusion fluide dʼacides aminés. Elle peut être utilisée dans le traitement de lʼulcère gastrique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (15 mg/ml à 20°C).
Remarques
Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-00-1
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Numéro MDL MFCD00064315
Clé InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
CID PubChem 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine
Point de fusion ∽281°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage >98%
Beilstein 4673585
Merck Index 14,4720
Informations sur la solubilité Soluble in water (15mg/ml at 20°C).
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-2-amino-3-(1H-imidazole-5-yl)
Quantité 25 g
Poids de la formule 155.16
Pourcentage de pureté ≥98%