Learn More
L-Histidine, 99+%, [base libre], MP Biomedicals
Code produit 11435212 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11435212 100 g
11445212 500 g
11451871 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435212 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219468480
Identifiants chimiques
CAS 71-00-1
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Numéro MDL MFCD00064315
Clé InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
CID PubChem 6274
ChEBI CHEBI:15971
Nom IUPAC 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)acide propanoïque
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine, 99+%
Note relative au nom Free Base
Quantité 100 g
Poids de la formule 155.2
Qualité Culture cellulaire