Learn More
L-histidine, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific™
Code produit 15435339
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15435339 1 kg 1kg
15405339 10 g 10g
15415339 100 g 100g
15425339 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15435339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63065.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-00-1
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Numéro MDL MFCD00064315
Clé InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
CID PubChem 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine
Point de fusion ∽281°C (decomposition)
pH 7.0 to 8
Couleur Blanc
Beilstein 84088
Merck Index 14,4720
Nom IUPAC 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)acide propanoïque
Quantité 1 kg
Odeur Odorless
Poids de la formule 155.16
Rotation optique −39° (c=5 in Water)
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre