Learn More
L-histidine, base libre, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11314429 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314429 1 kg -
11384419 25 g 25g
11394419 100 g 100g
11304429 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11314429 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210195491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00€
    1157.10€ / 1kg
    Économisez 57.90€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Précurseur de l’histamine par l’action de l’histidine décarboxylase
Identifiants chimiques
CAS 71-00-1
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Numéro MDL MFCD00064315
Clé InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
CID PubChem 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-2-amino-3-(1H-imidazole-5-yl)
Quantité 1 kg
Poids de la formule 155.16
Forme physique Poudre cristalline