Learn More
L-histidine, base libre, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11384419 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384419 25 g 25g
11394419 100 g 100g
11304429 500 g 500g
11314429 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11384419 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210195425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.70€
    46.20€ / 25g
    Économisez 9.50€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Précurseur de l’histamine par l’action de l’histidine décarboxylase
Identificadores de productos químicos
CAS 71-00-1
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Numéro MDL MFCD00064315
Clé InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
CID PubChem 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau L-Histidine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-2-amino-3-(1H-imidazole-5-yl)
Quantité 25 g
Poids de la formule 155.16
Forme physique Poudre cristalline
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.