Learn More
Melford HCl L-Histidine
Description
Le chlorhydrate de L-Histidine monohydraté est un composé couramment utilisé dans la recherche sur les sciences de la vie, en particulier en biochimie et en biologie moléculaire.
En recherche, le chlorhydrate de L-histidine monohydraté est souvent utilisé dans les milieux de culture cellulaire pour favoriser la croissance et la viabilité des cellules, ainsi que dans les processus de purification et de cristallisation des protéines.
Sa disponibilité sous une forme cristalline stable la rend précieuse pour la reproductibilité et la précision des expériences dans divers tests et investigations biologiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Histidine HCl |
| CAS | 5934-29-2 |
| Formule moléculaire | C6H9N3O2-HCl-H20 |
| Quantité | 1 kg |