Learn More
L-Histidine, MedChemExpress
Code produit 16422559
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422559 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16422559 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0832
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress L-Histidine is an essential amino acid for infants. L-Histidine is an inhibitor of mitochondrial glutamine transport.
L-Histidine is an essential amino acid for infants. L-Histidine is an inhibitor of mitochondrial glutamine transport.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine
CAS 71-00-1
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H9N3O2
Informations sur la solubilité H2O : 20.83 mg/mL (134.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 155.15
Quantité 1 g
Poids de la formule 155.15
Pourcentage de pureté 99.16%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation