Learn More
Dichlorhydrate d’ester méthylique de L-histidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439543 100 g 100g
11419543 5 g 5g
11429543 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439543 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12386.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7389-87-9 | C7H11ClN3O2 | 204.63 g/mol
L-Histidine methyl ester dihydrochloride is used to prepare optically pure L-(+)-ergothioneine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate d’ester méthylique de L-histidine est utilisé pour préparer l’ergothionine L-(+) optiquement pure.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le méthanol et l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7389-87-9
Formule moléculaire C7H11ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.63
Numéro MDL MFCD00012701
Clé InChI VXXIPPPPKNWFLK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-histidine methyl ester dihydrochloride, h-his-ome.2hcl, methyl l-histidinate dihydrochloride, l-histidine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, l-+-histidine methyl ester dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-3h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, histidine methyl ester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl
CID PubChem 2723645
SMILES [Cl].COC(=O)C(N)CC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine methyl ester dihydrochloride
Point de fusion 198°C (decomposition)
Beilstein 3572010
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and water.
Nom IUPAC méthyl 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate chlorhydrate
Quantité 100 g
Poids de la formule 242.11
Rotation optique +10° (c=2 in water)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté ≥98%