Learn More
Dichlorhydrate de L-histidine méthyl ester, TRC
Code produit 30394927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394927 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394927 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH45602010G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride
CAS 7389-87-9
Formule moléculaire C7H11N3O2 . 2(HCl)
Quantité 10 g
Synonyme Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, (S)-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, Methyl L-Histidinate Dihydrochloride, NSC 522221
Formule InChI InChI=1S/C7H11N3O2.2ClH/c1-12-7(11)6(8)2-5-3-9-4-10-5;;/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H/t6-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
Nom IUPAC metil (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-il)propanoato; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 242.1
Poids de la formule 241.0385