Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L-histidine monohydraté, 99 %
Description
L-Histidine monohydrochloride monohydrate is used as a precursor through histidine decarboxylase. It is also used to study the cultures of the human T-lymphoblastic leukemia cell line, modulation of apoptosis. It is also used to enhance the biosynthesis of Lovastatin by cultured aspergillus terreus. It is utilized as a single nitrogen source to probe swarming in Pseudomonas aeruginosa on agar. It is employed as a component to avoid the risk of contaminating bioproducts with adventitious viruses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le monochlorhydrate de L-histidine monohydraté est utilisé comme précurseur via l’histidine décarboxylase. Il est également utilisé pour étudier les cultures de la lignée cellulaire de la leucémie lymphoblastique T humaine, la modulation de l’apoptose. Il est également utilisé pour améliorer la biosynthèse de la lovastatine par des aspergillus terreus cultivés. Il est utilisé comme unique source d’azote pour sonder l’essaimage de Pseudomonas aeruginosa sur gélose. Il est utilisé comme composant afin d’éviter le risque de contamination des bioproduits par des virus fortuits.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate |
| Point de fusion | ∽240°C (decomposition) |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Beilstein | 4168261 |
| Merck Index | 14,4720 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 209.63 (191.62 anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99% |