Learn More
Monochlorhydrate de L-histidine monohydraté, MP Biomedical
Code produit 11324429 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324429 25 g -
11334429 100 g -
11344429 500 g -
11354429 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11324429 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210195725
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 5934-29-2
Formule moléculaire C6H12ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 209.63
Numéro MDL MFCD00151027
Clé InChI CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonyme l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
CID PubChem 165377
Nom IUPAC chlorhydrate d'acide (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoïque
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 209.6
Forme physique Poudre