Learn More
L-histidine, MP Biomedicals™
Code produit 11374419 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374419 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11374419 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210195410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.10€
    30.45€ / 10g
    Économisez 4.65€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Elle agit comme précurseur de l’histamine par l’action de l’histidine décarboxylase. La L-histidine, MP Biomedicals est un acide aminé essentiel avec une chaîne latérale basique qui contient un groupe imidazole. Elle est hydrophile en caractère. Elle est
L’histidine est biosynthétisée à partir de l’ATP, du 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate (PRPP) et de la glutamine. À son tour, l’histidine est dégradée en glutamate par l’histidase, l’urocanase et l’imidazolonepropionase via la formation d’urocanate,de 4-imidazolone 5-propionate et de N-formiminoglutamate.
  • A été utilisée pour étudier les cultures de la lignée cellulaire de leucémie à lymphoblaste T humaine MOLT-4 pour étudier la modulation de l’apoptose
  • Permet également d’améliorer la biosynthèse de la lovastatine par des aspergillus terreus cultivés
  • Utilisée comme unique source d’azote pour sonder l’essaimage de Pseudomonas aeruginosa sur gélose
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine
CAS 71-00-1
Formule moléculaire C6H9N3O2
Numéro MDL MFCD00064315
Synonyme l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
Informations sur la solubilité Soluble 50mg/mL dans 0,5 M HCl.
Clé InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-2-amino-3-(1H-imidazole-5-yl)
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Quantité 10 g
CID PubChem 6274
ChEBI CHEBI:15971
Poids de la formule 155.2
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Biochimie
Forme physique Poudre cristalline